Merck
GBL654002
Grace Bio-Labs SecureSeal Bildgebungs-Spacer
1 well, diam. × thickness 9 mm × 0.12 mm
Synonym(e):
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
Größe auswählen
100 EA
€ 153,00
€ 153,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 153,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122600
NACRES:
NB.22
€ 153,00
Check Cart for Availability
Materialien
adhesive/adhesive
colorless
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 654002
Durchm. × Dicke
9 mm × 0.12 mm
Außenmaß L × B
18 mm × 18 mm
Wells
1
Allgemeine Beschreibung
Bildgebungs-Spacer sind ultradünne, anhaftende Spacer, die abgezogen und auf Deckgläsern oder Mikroskop-Objektträgern angebracht werden können, um Proben ohne Kompression an Ort und Stelle zu halten. Mit Schichten aus mehreren Spacern können ganz nach Bedarf Kammern jeder Tiefe hergestellt werden-
Anwendung
Bildgebung
Mikroskopie
Kinetische Analyse einzelner Moleküle bei hoher Temperatur
Mikroskopie mit Anti-Stokes-Raman-Streuung
Rechtliche Hinweise
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Domna G Kotsifaki et al.
Nano letters, 20(5), 3388-3395 (2020-04-11)
Plasmonic nanostructures overcome Abbe's diffraction limit to create strong gradient electric fields, enabling efficient optical trapping of nanoparticles. However, it remains challenging to achieve stable trapping with low incident laser intensity. Here, we demonstrate Fano resonance-assisted plasmonic optical tweezers for
Brian D Freibaum et al.
The Journal of cell biology, 220(3) (2021-01-28)
Liquid-liquid phase separation (LLPS) is a mechanism of intracellular organization that underlies the assembly of a variety of RNP granules. Fundamental biophysical principles governing LLPS during granule assembly have been revealed by simple in vitro systems, but these systems have