Merck
GBL400104
Grace Bio-Labs slide imaging tray
wells, 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides
Synonym(e):
multi slide viewer, slide viewer
Größe auswählen
1 EA
€ 185,00
€ 185,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 185,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122600
NACRES:
NB.17
€ 185,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
wells 4
For 25 mm X 75 mm microscope slides
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 400104
Allgemeine Beschreibung
Imaging Tray to hold 4 microscope slides, slide dimensions 25mm X 75mm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)