Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 units | Noch 0 auf Lager. | € 661,00 |
Über diesen Artikel
€ 661,00
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥9 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ammonium sulfate suspension, ≥9 units/mg protein | description ammonium sulfate suspension, 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | description Grade III, lyophilized powder, ≥0.15 units/mg protein |
| specific activity ≥9 units/mg protein | specific activity 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥20 units/mg protein | specific activity ≥0.15 units/mg protein |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?