Fortfahren mit
G6878
3-Guanidino-propionsäure
≥97.5% (TLC)
Synonym(e):
β-Guanidinopropansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HN=C(NH2)NHCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-530-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1705262
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Guanidino-propionsäure,
assay
≥97.5% (TLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
InChI key
KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
β-Guanidinopropionic acid is studied for potential use during protein refolding as an anti-aggregatory molecule similar to L-arginine. β-Guanidinopropionic acid may be used to study its proliferative activity for endothelial cells contributing to wound healing. β-Guanidinopropionic acid is closely related to leptin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5665547587700233P
description
-
description
98%
description
≥99.0% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥97.5% (TLC)
assay
98%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
223 °C (dec.) (lit.)
mp
142-147 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
color
white
color
white to yellow
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)