Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 144,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 430,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.770,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥93% (GC)
form
powder
impurities
<9% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
InChI key
FWIDSLORBURWJY-CFMHHUGTSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% (GC) | description phosphatase substrate | description ≥95.0% (TLC) | description ≥95.0% (TLC) |
| assay ≥93% (GC) | assay ≥97% anhydrous basis | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities <9% water (Karl Fischer) | impurities - | impurities - | impurities - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?