Merck
D6162
DKW/Juglans Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 L
€ 17,50
€ 17,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
S6765C1416M2909
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
fine powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Application
DKW/Juglans (walnut) Basal Salt Mixture is composed of macro- and micronutrients. DKW/Juglans Basal Salt Mixture may be used as a chemstock to support the reconstitution of DKW/Juglans medium. DKW medium was originally developed for walnut micropropagation.
Media Formulation
DKW/Juglans Basal Salt Mixture has been used as a basal medium for the growth of leaf explants.[1]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C El Euch et al.
Plant molecular biology, 38(3), 467-479 (1998-09-25)
Walnut somatic embryos (Juglans nigra x Juglans regia) were transformed with a vector containing a neomycin phosphotransferase II, a beta-glucuronidase and an antisense chalcone synthase (chs) gene. This antisense construct included a 400 bp cDNA fragment of a walnut chs
Charles A Leslie et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 344, 297-307 (2006-10-13)
Walnut species are important nut and timber producers in temperate regions of Europe, Asia, South America, and North America. Trees can be impacted by Phytophthora, crown gall, nematodes, and cherry leaf roll virus; nuts can be severely damaged by codling
Cytokinins, donor plants and time in culture affect shoot regenerative capacity of American elm leaves
George M W and Tripepi R R
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 39(1), 27-36 (1994)
Artikel
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.
Questions
  1. May I request for the compositions of this DKW basal salt
    1 answer
    1. The composition of this product, DKW/Juglans Basal Salt Mixture, can be viewed at: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/201/d6162for.