Fortfahren mit
G4919
Goserelinacetat
≥99% (HPLC), white, powder
Synonym(e):
[D-Ser(tBu)6,Azagly10]-LHRH -acetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C59H84N18O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1269.41
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](COC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NNC(N)=O
InChI
1S/C59H84N18O14.C2H4O2/c1-31(2)22-40(49(82)68-39(12-8-20-64-57(60)61)56(89)77-21-9-13-46(77)55(88)75-76-58(62)90)69-54(87)45(29-91-59(3,4)5)74-50(83)41(23-32-14-16-35(79)17-15-32)70-53(86)44(28-78)73-51(84)42(24-33-26-65-37-11-7-6-10-36(33)37)71-52(85)43(25-34-27-63-30-66-34)72-48(81)38-18-19-47(80)67-38;1-2(3)4/h6-7,10-11,14-17,26-27,30-31,38-46,65,78-79H,8-9,12-13,18-25,28-29H2,1-5H3,(H,63,66)(H,67,80)(H,68,82)(H,69,87)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,81)(H,73,84)(H,74,83)(H,75,88)(H4,60,61,64)(H3,62,76,90);1H3,(H,3,4)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45+,46-;/m0./s1
InChI key
IKDXDQDKCZPQSZ-JHYYTBFNSA-N
Gene Information
General description
Goserelin acetate is a synthetic decapaptide, which is a potent analog of LHRH (luteinizing hormone releasing hormone).
Goserelin is used to guard ovary during breast-cancer adjuvant chemotherapy.
Biochem/physiol Actions
Goserelin acetate peptide results in significant inhibition of gonadotropin release and suppresses steroidogenesis in ovaries and testis. Thus, it leads to a reduction of testosterone to castration levels and estrogen to postmenopausal levels. Therefore, this peptide is used for reducing testosterone levels in patients with locally advanced prostate cancer.
Goserelin ist ein synthetisches Analogon des LHRH (luteinisierendes Hormon Releasing-Hormon) und ein LHRH-Agonist. Es wird bei der Therapie von Prostatakrebs und Brustkrebs, sowie der Behandlung von Endometriose angewendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00014731297205F6127
description
≥99% (HPLC), white, powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Goserelinacetat
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)