Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 282,00 |
1000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 769,00 |
Über diesen Artikel
€ 282,00
biological source
bacterial (Cellulomonas spp.)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥50 units/mg protein
mol wt
~390 kDa
composition
Protein, ≥60% biuret
storage temp.
−20°C
General description
Michaelis-Konstanten: 1,1 x 10¯2M (Glycerin), 8,9 x 10¯5M (NAD+)
Struktur: 10 Untereinheiten (42.000) pro Mol Enzym
Inhibitoren: p-Chlormercuribenzoat, o-Phenanthrolin, Monoiodacetat, Schwermetall-
Ionen (Co++, Ni++, Cu++, Zn++, Cd++)
Optimaler pH-Wert: 10,0–10,5
Optimale Temperatur: 50 °C
pH-Stabilität: pH 7,5–10,5 (25 °C, 20 h)
Wärmebeständigkeit: unter 55°C (pH 7,5, 15 min)
Substratspezifität: Dieses Enzym weist die höchste Spezifität für Glycerin und 1,2-Propandiol auf und oxidiert außerdem Glycerin-α-monochlorhydrin, Ethylen-
glycol und 2,3-Butandiol. Die oxidative Reaktion wird von K+, NH+4 und Rb+ angeregt.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥50 units/mg protein | description lyophilized powder, 25-75 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥60 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid |
| specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity 25-75 units/mg protein | specific activity ≥60 units/mg protein | specific activity ≥3.0 units/mg solid |
| biological source bacterial (Cellulomonas spp.) | biological source - | biological source - | biological source yeast |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt ~390 kDa | mol wt ~128 kDa (by gel filtration) | mol wt 245 kDa | mol wt 52 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?