Fortfahren mit
P4553
6-Phosphogluconat-Dehydrogenase aus Saccharomyces cerevisiae
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
Synonym(e):
6-Phospho-D-gluconate:NADP+ 2-oxidoreductase (decarboxylating), 6-Phosphogluconat-Dehydrogenase aus Hefe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥3.0 units/mg solid
Biological source:
yeast
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
yeast
form
lyophilized powder
specific activity
≥3.0 units/mg solid
mol wt
52 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
6-Phosphogluconat-Dehydrogenase aus Hefe enthält eine NADP+-Bindungsdomäne, α eine helikale hydrophobe Interaktionsdomäne und eine C-terminale Domäne. Sie liegt als Dimer vor und die C-terminale Region ist entscheidend für die Substratbindung und -freisetzung.
Application
6-Phosphogluconat-Dehydrogenase aus Hefe wird bei Hexokinase(HK)- und Xylosereduktase(XR)-Aktivitäten in Zelllysaten eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Enzymaktivität wird durch Messung der Reduktion von NAD+ oder NADP+ bestimmt. Man vermutet, dass hohe NADPH-Konzentrationen das Enzym hemmen, während 6-Phosphogluconat eine Aktivierung des Enzyms bewirkt[1].
Other Notes
Eine Einheit oxidiert 1,0 μMol 6-Phospho-D-gluconat zu D-Ribulose-5-phosphat und CO2 pro Minute bei einem pH-Wert von 7,4 und 37 °C in Gegenwart von NADP+.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5885G7877G6378
biological source
yeast
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bakers yeast
biological source
-
specific activity
≥3.0 units/mg solid
specific activity
>= 550 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
52 kDa
mol wt
128 kDa
mol wt
128 kDa
mol wt
128 kDa
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)