Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 95,20 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CON(CH3)CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
249-875-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1768450
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Gly-Sar,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
198 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(CC(O)=O)C(=O)CN
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(3-5(9)10)4(8)2-6/h2-3,6H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
VYAMLSCELQQRAE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC15A1(6564)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥97% (HPLC) | description ≥98.0% |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.0% |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 198 °C | mp - | mp - | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?