Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,50 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 540,00 € 513,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
€ 49,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenparticle size
710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
- in the extraction of proteins from antigen-expressing transgenic lines of Nicotiana tabacum L.
- to extract DNA of Candida albicans from human and murine blood samples
- to measure lipid yield from microalga C.homosphaera by adopting different methods of cell disruption methods
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve) | description 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | description 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | description ≤106 μm (−140 U.S. sieve) |
| particle size 710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | particle size ≤106 μm (−140 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?