Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
12 x 3 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.070,00 |
Über diesen Artikel
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for ABI
nucleoside profile
base: deoxyguanosine
base protecting group: DMF
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(\N=C/N(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C43H53N8O7P/c1-29(2)51(30(3)4)59(56-24-12-23-44)58-36-25-38(50-28-45-39-40(50)47-42(48-41(39)52)46-27-49(5)6)57-37(36)26-55-43(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(53-7)20-16-32)33-17-21-35(54-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H,47,48,52)/b46-27-/t36-,37+,38+,59?/m0/s1
InChI key
YRQAXTCBMPFGAN-UJASEYITSA-N
General description
- dG(dmf) wird schneller entschützt als die herkömmliche dG(ib): DieEntschützungsdauer in konzentriertem Ammoniak wird bei55 °C auf 2 Stunden oder bei 65 °C auf 1 Stunde reduziert
- Das dG(dmf)-Monomer eignet sich besonders für G-reiche Sequenzen:Im Vergleich zum herkömmlichen dG(ib)-Monomerwird die unvollständige Entschützung stark reduziert
- dG(dmf)-Phosphoramidit ist in Lösung so stabil wie die gängigen dA(bz)-,dC(bz)- und dT-Phosphoramidite
- dG(dmf)-Phosphoramidit kann dG(ib)-Phosphoramidit direkt substituieren
- Bei Reagenzien, die üblicherweise für die DNA-Synthese eingesetzt werden, ist keine Änderung erforderlich(nur ein Iod-Oxidationsmittel in geringer Konzentration, d. h. 0,02 mol/l in Iod, sollteverwendet werden)DMT-dG(dmf)-Phosphoramidit ist für ABI Synthesizer ausgelegt.“
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description configured for ABI | description ≥99.0% (reversed phase HPLC) | description configured for ABI, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®) | description configured for PerkinElmer, configured for Polygen |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| nucleoside profile base: deoxyguanosine | nucleoside profile base: deoxyguanosine | nucleoside profile base: deoxyguanosine | nucleoside profile base: deoxyguanosine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dG(dmf)-Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?