Merck
A6226
AM251
>98% (HPLC), solid, cannabinoid receptor (CB1) antagonist
Synonym(e):
1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
A6226-10MG
€ 274,00
A6226-50MG
€ 824,00
€ 274,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21N4OCl2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
555.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AM251, >98% (HPLC), solid
SMILES string
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(I)cc3)C(=O)NN4CCCCC4
InChI key
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Sanofi Aventis
Quality Level
Gene Information
mouse ... Cnr1(12801), Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A0980SML1804S3442
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >6 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
GlaxoSmithKline
color
white
color
white
color
white to brown
color
orange
Application
AM251, a CB1 cannabinoid receptor antagonist, has been used in a study to determine its interaction with hippocampal neurons to enhance spatial memory in mice.
Biochem/physiol Actions
AM251 is a CB1 cannabinoid receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Salt content may vary.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)