Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 230,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 791,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
CN(C)c1cc2c(Nc3ccc4n(Cc5ccccc5)ncc4c3)ncnc2cn1
InChI
1S/C23H21N7/c1-29(2)22-11-19-20(13-24-22)25-15-26-23(19)28-18-8-9-21-17(10-18)12-27-30(21)14-16-6-4-3-5-7-16/h3-13,15H,14H2,1-2H3,(H,25,26,28)
InChI key
DYYZXRCFCVDSKD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956), ERBB2(2064)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL |
| originator GlaxoSmithKline | originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - |
| color yellow | color light yellow | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?