G0264
D-(+)-Galactosamin -hydrochlorid
~99%
Synonym(e):
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose -hydrochlorid, D-Chondrosamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~99%
Verunreinigungen
Glucosamine, essentially free
SMILES String
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
InChIKey
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
Verlinkung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable