EPM1289-0300
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® and Eppendorf® Excella® Shakers
holds 42 x 15 mL conical tubes (15-18 mm diam.)
Synonym(e):
Quick Change Platform Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 42 x 15 mL conical tubes (15-18 mm diam.)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1289-0300 (Global)
Größe
450x80x129 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)