Merck
EPM1231-9936
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.73
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1231-9936 (NA)
L × B
30.5 cm × 42 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)