EPM1001-0240
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2000 Platform Shaker
universal, interchangeable, stainless steel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
interchangeable
universal
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1001-0240 (Global)
L × B
33 cm × 28 cm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)