Merck
EP6337000043
Eppendorf® Mastercycler® Nexus X2-Thermocycler
Nexus X2, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230 V, 50/60 Hz (GB)
Synonym(e):
PCR machine, Thermal cycler
Größe auswählen
1 EA
€ 9.640,00
€ 9.640,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 9.640,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NC.21
€ 9.640,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
CSA and CE compliant
Nexus X2
aluminum block
complete unit
holds 64/32?×?0.2?mL PCR tubes or 24/10?×?0.5 mL PCR tubes
unit can control 2 other units in network
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6337000043 (GB)
Parameter
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control)
Methode(n)
PCR: suitable
B × T × H
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
Gewicht
11 kg
Allgemeine Beschreibung
Der Mastercycler Nexus X2 bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei voneinander völlig unabhängige Protokolle gleichzeitig auszuführen. Kleinere Assays passen hervorragend auf den 32-Well-Block, während bei größeren Assays mehr als 48 Proben auf dem 64-Well-Block getestet werden können. Der größere Block ist mit einer Gradientenfunktion erhältlich. Wie jedes Produkt der Mastercycler Nexus-Reihe kann auch der Mastercycler Nexus X2 mit jedem anderen Produkt derselben Reihe in einem Netzwerk mit bis zu 3 Geräten kombiniert werden. In Verbindung mit Eppendorf-PCR-Röhrchen, PCR-Streifen oder teilbaren Platten erzielt der Mastercycler Nexus X2 Tag für Tag einheitliche und für die Veröffentlichung geeignete Ergebnisse.
Zertifizierte Qualität
Alle Eppendorf-Cycler erfüllen die folgenden Qualitätsrichtlinien:
  • Individuelle, dokumentierte Qualitätskontrollzertifikate
  • Kalibrierung gemäß nationaler und internationaler Standards: Zulassung nach NIST (USA), DKD/PTB (Deutschland), UKAS/NPL (UK)
  • UL/cUL
Anwendung
Standard PCR, Fast PCR, PCR-Optimierung
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)