EP6001082510
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 8 boxes up to 136 x 136 x 133 mm (5 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (276 mm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
5-Compartment
Holds 8 x boxes (5 in.)
closed configuration for storage of 8 boxes up to 136 x 136 x 133 mm (5 inch boxes)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001082510
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Außenmaß B × T × H
(140 mm) (563 mm) (276 mm)
Größe
563x140x276 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)