EP6001072210
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 32 boxes up to 136 x 136 x 53 mm (2 inch boxes), 3-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (449 mm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
3-Compartment
Holds 32 x boxes (2 in.)
closed configuration for storage of 32 boxes up to 136 x 136 x 53 mm (2 inch boxes)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001072210
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Außenmaß B × T × H
(140 mm) (563 mm) (449 mm)
Größe
563x140x449 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)