Merck
EP5895201008
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
to hold, 4 x universal buckets
Größe auswählen
1 EA
€ 1.770,00
€ 1.770,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.770,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
€ 1.770,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 4 x universal buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895201008
Parameter
4,500 max. RCF (4,347 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5910R
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)