Merck
EP5825719000
Adapter for Eppendorf® A-4-81 MTP/Flex
capacity, 1 x cell culture flask, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
€ 207,00
€ 207,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 207,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
€ 207,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 1 x cell culture flask
Holds 25 cm2 flasks
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825719000 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with MTP/Flex bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapter to hold one cell culture flask in Eppendorf rotor A-4-81.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Adapter to spin down cell cultures directly in a cell culture flask
  • Suitable for 25 cm2 and selective 75 cm2 cell culture flasks
  • Adapters can be used in Eppendorf plate rotor A-4-81-MTP/Flex
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)