EP5810725003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81-MTP
incl. 4 MTP buckets
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Größe auswählen
€ 3.100,00
Größe auswählen
About This Item
€ 3.100,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 4 x MTP/flex buckets
incl. 4 MTP buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810725003
Parameter
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- A versatile swing-bucket rotor (A-4-81-MTP) accommodates 2 plate buckets and 2 rectangular tube buckets facilitating mixed loading.
- Rotor, lid and adapters are autoclavable at 121 °C, 20 min.
- Optional aerosol-tight caps are available for the safe centrifugation of hazardous samples.
- Rotor lifetime: max. 100,000 cycles.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)