EP5820774002
Eppendorf® Steel Sleeves
for rotor F-35-48-17, F-48x15, set of 24 pieces
Größe auswählen
€ 356,00
Größe auswählen
About This Item
€ 356,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
for rotor F-35-48-17, F-48x15
Verpackung
set of 24 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820774002
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with F-48x15
for use with Rotor F-35-48-17
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)