Merck
EP5810753007
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
set of 2 pieces
Größe auswählen
2 EA
€ 187,00
€ 187,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 187,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 187,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 3-15 mL tubes
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810753007
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 250 mL rectangular buckets
Allgemeine Beschreibung
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)