Merck
EP5810755000
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
Größe auswählen
2 EA
€ 201,00
€ 201,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 201,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
€ 201,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810755000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 250 mL rectangular buckets
Allgemeine Beschreibung
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)