EP5810751004
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 16 x 1.5-2 mL tubes, set of 2 pieces
Größe auswählen
€ 176,00
Größe auswählen
About This Item
€ 176,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 16 x 1.5-2 mL tubes
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810751004
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 250 mL reactangular bucket
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)