Merck
EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
Größe auswählen
8 EA
€ 65,30
€ 65,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 EA
€ 65,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
€ 65,30
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
holds 50 ml Falcon
Verpackung
pack of 8 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804728009
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)