EP4430605009
Eppendorf® Easypet® 3 Lithium Polymer Battery
AC/DC input 3.7 V
Größe auswählen
€ 34,70
Größe auswählen
About This Item
€ 34,70
Empfohlene Produkte
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4430605009
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)