Merck
EP022822225
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-8-17, non aerosol tight, (8 x 15 mL conical tubes)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 15 mL conical tubes
to hold 8 x 17 x 118 - 123 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022822225 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
(8 x 15 mL conical tubes)
Kompatibilität
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)