Fortfahren mit
SML3763
HSL-IN-1
≥97% (NMR)
Synonym(e):
B-[5-Chloro-2-[[[6-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl]carbonyl]amino]phenyl]boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13BClF3N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.58
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
HSL-IN-1 is an orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL) that exhibits an antilipolytic effect on rats.
Orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)