EP022639528
Adapter for Eppendorf® A-8-17 Rotor
holds 1 x 15 mL conical tube, pack of 8 ea
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Empfohlene Produkte
Materialien
POM
Leistungsmerkmale
holds 1 x 15 mL conical tube
Verpackung
pack of 8 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639528 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor A-8-17
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter, for 1 conical tube 15 mL, for Rotor A-8-17, 8 pcs.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)