Fortfahren mit
EP022492004
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume 0.1-10 μL, L 34 mm, dark gray, colorless tip, pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
Synonym(e):
pipette tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
0.1-10 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022492004
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless tip, dark gray , polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022492004
L
34 mm
volume
0.1-10 μL
General description
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 0.1 – 10 µL, 34 mm, dark gray, colorless tips, 1,000 tips (2 bags × 500 tips)
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Features and Benefits
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP02249200404065270831071
EP022492004-1000EA04065271237568