Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103037
Material:
cap (push fit), conical bottom, polypropylene , polypropylene cap
Diam.:
7.3 mm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cap (push fit), conical bottom, polypropylene , polypropylene cap
sterility
non-sterile
feature
DNase free, PCR clean, RCF 30,000 × g, RNase free, graduations
packaging
pkg of 250 ea (5 x 50ea)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022431005
capacity
0.5 mL
diam.
7.3 mm
color
clear
suitability
suitable for PCR
binding type
low binding surface
General description
Maximiert die Rückgewinnung von Nukleinsäuren. Eppendorf-LoBind-Röhrchen reduzieren die Bindung zwischen Probe und Oberfläche erheblich, um eine maximale Rückgewinnung von DNA- und RNA-Molekülen sicherzustellen. Die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung Ihrer wertvollen Nukleinsäuren
Eppendorf LoBind® DNA tubes, snap cap, 0.5 mL, PCR clean, colorless, 250 tubes (5 bags × 50 tubes)
- Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy up-scaling
- Precise lid sealing for minimal evaporation rates in tube format
- Rated up to 30,000 x g (25,000 x g for 2.0 mL) centrifugation speed for molecular biology applications
Features and Benefits
Reduziert die Bindung zwischen Probe und Oberfläche erheblich, um eine maximale Rückgewinnung von DNA- und RNA-Molekülen sicherzustellen
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Eppendorf LoBind is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® DNA-LoBind-Röhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?