EP0030075188
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume × L 0.2-5.0 mL × 175 mm , L, violet, pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
violet
Größe
L
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
Eppendorf Biopur®
Verpackung
pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030075188 (EU)
Volumen × L
0.2-5.0 mL × 175 mm , L
Farbe
violet
Fremdaktivität
PCR inhibitors, human and baterial DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen, free
Allgemeine Beschreibung
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)