Merck
EMU202201
MISSION® esiRNA
targeting mouse Phb
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCATTTCCTCATCCCTTGGGTACAGAAACCAATTATCTTTGACTGCCGCTCTCGACCACGGAACGTACCAGTCATCACTGGTAGCAAAGACTTGCAGAACGTCAATATCACACTGCGAATCCTCTTCCGGCCGGTGGCCAGCCAGCTTCCTCGTATCTACACCAGCATTGGCGAGGACTATGATGAGCGGGTCCTGCCTTCTATCACCACAGAGATCCTCAAGTCGGTGGTGGCTCGATTCGATGCTGGAGAATTGATTACCCAGCGAGAGCTGGTCTCCAGGCAGGTGAGCGATGACCTCACAGAGCGAGCGGCAACATTTGGGCTTATCCTGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EMU014151EMU039211EMU000391
esiRNA cDNA target sequence
CTCATTTCCTCATCCCTTGGGTACAGAAACCAATTATCTTTGACTGCCGCTCTCGACCACGGAACGTACCAGTCATCACTGGTAGCAAAGACTTGCAGAACGTCAATATCACACTGCGAATCCTCTTCCGGCCGGTGGCCAGCCAGCTTCCTCGTATCTACACCAGCATTGGCGAGGACTATGATGAGCGGGTCCTGCCTTCTATCACCACAGAGATCCTCAAGTCGGTGGTGGCTCGATTCGATGCTGGAGAATTGATTACCCAGCGAGAGCTGGTCTCCAGGCAGGTGAGCGATGACCTCACAGAGCGAGCGGCAACATTTGGGCTTATCCTGGA
esiRNA cDNA target sequence
TCTGGGAAAGAGGAAGCAAATATAACAATGGTAGTACCGAACTGCACTCAAGCTCTGTTGGTTTAGCAAAAGCAGCCTTAGAAGCAATTAATGGATTTAACCTCTTTGGAAACCAGGGGTGTTCCTGGTCAGTTATATTTGTGGATCTCGATGCTCACAACCGCAACAGGCAGACATTGTGCTCACTGTTACCCAGAGAATCACGCTCTCATAACACAGATGCTGCCCTGCTCCCGTGCATCAGTTACCCTGCGTTTGCCTTGGATGATGAAGCACTGTTCAGCCAGACACTTGATAAAGTGATAAGAAAATTGAAAGGAAAATATGGATTTAAGCGTTTCTTGCGAGATGGGTACAGAACGCCATTGGAAGATCCCAACAGACGCTATTACAAACCAGCAGAGATTAAGCTGTTTGATGGCATTGA
esiRNA cDNA target sequence
GGCGGGAGAGACAGTAACAGAAAGTCTCAACCTAAAGAAGCGAGTTATAGCCTCTCCCCAGGCCCCAGCGTCCAAGAAATTGAAAGAGAAGGAGGAGCTTCCTGTAATTCCGAAAGGGAAGCCCAAATCCGGGCGTGTGTGGAAAGACCGCTCCAAGAAGAGGTTCTCCCAGATGGTTCAGGACAAGCCCCTGCGTACCTCCTGGCAGCGGAAGATGAAGGAGCGACAGGAGAGAAAGCTGGCTAAGGACTTCGCCCGACACCTGGAGGAGGAGAAACAGAGGCGCCGGCAGGAGAAGAAAGAGCGCCGGGCTGAAAACCTGAGACGCCGTCTAGAAAATGAGCGCAAGGCTGAGATTGTCCAAGTGATCCGCAATCCTGCCAAGCTCAAGAAAGCAAAGAAGAAGCAGTTGCGTTCTATTGAAAAACGAGACACCCTGGCCTTGCTCCAGAAACAGCCACCCCAGAGGCCTGTAGCCAAGGTCTGAGTTCAGGACAGTCCATAGGCC
esiRNA cDNA target sequence
GAAGATGGCGGACAGCAGCGGTCGTGTGGGCAAGAGCGGCGGGAGCGGCGCGGGGAAGGGGGCGGTGTCGGCGGAACAGGTAATTGCTGGCTTTAATCGCCTTCGGCAGGAACAGAGGGGCTTGGCTTCCAAAGCAGCTGAGCTGGAGATGGAATTGAATGAGCACAGCCTGGTGATCGATACACTGAAGGAAGTGGATGAGACCCGCAAGTGCTACCGCATGGTTGGAGGTGTGCTGGTGGAGCGGACTGTCAAAGAAGTGCTGCCTGCCTTGGAGGGCAACAAGGAGCAGATACAGAAGATCATTGAGACACTGTCACAGCAGCTTCAGGCAAAGGGCAAAGAACTGAACGAATTCCGGGAAAAGCACAACATTCGTCTCATGGGGGAAGATGAGAAG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038845
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000036879
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024732
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000006412
Gene Information
mouse ... PHB(18673), Phb(18673)
Gene Information
mouse ... PHKB(102093), Phkb(102093)
Gene Information
mouse ... CCDC86(108673), Ccdc86(108673)
Gene Information
mouse ... PFDN2(18637), Pfdn2(18637)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Satomi Miwa et al.
Nature communications, 5, 3837-3837 (2014-05-13)
Mitochondrial function is an important determinant of the ageing process; however, the mitochondrial properties that enable longevity are not well understood. Here we show that optimal assembly of mitochondrial complex I predicts longevity in mice. Using an unbiased high-coverage high-confidence