Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 | |
| 50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCTGCTGCTGAATCTGTTCTTGCCGGTAATATTTGCTATGCCTGAATCATACTCCTTCAACTGTCCCGATGGTGAATACCAGTCTAATGATGTCTGTTGCAAGACCTGTCCCTCAGGTACATTTGTCAAGGCGCCCTGCAAAATCCCCCATACTCAAGGACAATGTGAGAAGTGTCACCCAGGAACATTCACAGGGAAAGATAATGGCCTGCATGATTGTGAACTTTGCTCCACCTGTGATAAAGACCAGAATATGGTGGCTGACTGTTCTGCCACCAGTGACCGGAAATGCGAGTGCCAAATAGGTCTTTACTACTATGACCCAAAATTTCCGGAATCATGCCGCCCATGTACCAAGTGTCCCCAAGGAATCCCTGTCCTCCAGGAATGCAACTCCACAGCTAACACTGTGTGCAGTTCATCTGTTTCAAATCCCAGAAACTGGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... TNFRSF23(79201), Tnfrsf23(79201)
Verwandte Kategorien
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information mouse ... TNFRSF23(79201), Tnfrsf23(79201) | Gene Information mouse ... TNFRSF1B(21938), Tnfrsf1b(21938) | Gene Information mouse ... TNFRSF1A(21937), Tnfrsf1a(21937) | Gene Information mouse ... TNFRSF13C(72049), Tnfrsf13c(72049) |
| esiRNA cDNA target sequence TGCTGCTGCTGAATCTGTTCTTGCCGGTAATATTTGCTATGCCTGAATCATACTCCTTCAACTGTCCCGATGGTGAATACCAGTCTAATGATGTCTGTTGCAAGACCTGTCCCTCAGGTACATTTGTCAAGGCGCCCTGCAAAATCCCCCATACTCAAGGACAATGTGAGAAGTGTCACCCAGGAACATTCACAGGGAAAGATAATGGCCTGCATGATTGTGAACTTTGCTCCACCTGTGATAAAGACCAGAATATGGTGGCTGACTGTTCTGCCACCAGTGACCGGAAATGCGAGTGCCAAATAGGTCTTTACTACTATGACCCAAAATTTCCGGAATCATGCCGCCCATGTACCAAGTGTCCCCAAGGAATCCCTGTCCTCCAGGAATGCAACTCCACAGCTAACACTGTGTGCAGTTCATCTGTTTCAAATCCCAGAAACTGGC | esiRNA cDNA target sequence GGACGTTCTCTGACACCACATCATCCACAGATGTGTGCAGGCCCCACCGCATCTGTAGCATCCTGGCTATTCCCGGAAATGCAAGCACAGATGCAGTCTGTGCGCCCGAGTCCCCAACTCTAAGTGCCATCCCAAGGACACTCTACGTATCTCAGCCAGAGCCCACAAGATCCCAACCCCTGGATCAAGAGCCAGGGCCCAGCCAAACTCCAAGCATCCTTACATCGTTGGGTTCAACCCCCATTATTGAACAAAGTACCAAGGGTGGCATCTCTCTTCCAATTGGTCTGATTGTTGGAGTGACATCACTGGGTCTGCTGATGTTAGGACTGGTGAACTGCTTCATCCTGGTGCAGAGGAAAAAGAAGCCCTCCTGCCTACAAAGAGATGCCAAGGTGCCTCATGTGCCTGATGAGAAATCCCAGGA | esiRNA cDNA target sequence ACCAAGTGCCACAAAGGAACCTACTTGGTGAGTGACTGTCCGAGCCCAGGGCGGGATACAGTCTGCAGGGAGTGTGAAAAGGGCACCTTTACGGCTTCCCAGAATTACCTCAGGCAGTGTCTCAGTTGCAAGACATGTCGGAAAGAAATGTCCCAGGTGGAGATCTCTCCTTGCCAAGCTGACAAGGACACGGTGTGTGGCTGTAAGGAGAACCAGTTCCAACGCTACCTGAGTGAGACACACTTCCAGTGCGTGGACTGCAGCCCCTGCTTCAACGGCACCGTGACAATCCCCTGTAAGGAGACTCAGAACACCGTGTGTAACTGCCATGCAGGGTTCTTTCTGAGAGAAAGTGAGTGCGTCCCTTGCAGCCACTGCAAGAAAAATGAGGAGTGTATGAAGTTGTGCCTACCTCCTCCGCTTGCAAATGTCACAAACCCCCAGGACTCAGGTACTGCGGTG | esiRNA cDNA target sequence CAGCTTGGGAAAGAACTTGGCCCTTCAGTGACGGAGTCCTTTGCCTGGGGGGCGAACCCGGCAGAACCAGACACTACAGGCCACATGAGATTGCTTTTGTGTTAGCTCTTGACTTGAGAACGTTCCATTTCTGAGATGGTTTTTAAGCCTGTGTGCCTTCAGATGGTTGGATAGACTTGAGGGTTGCATATTTAATCTCTGTAGTGAGTCGGAGACTGGAAACTTAATCTCGTTCTAAAAATTTTGGATTACTGGGCTGGAGGTATGGCTCAGCAGTTCGGTTTGTGTGCTGTTCTAGCCGAGGACTCCAGTTGTTCAGCTTCCCGGAACTCAGATCTGGCAGCTTAAGACCACCTGTCACTCCAGCCCCTGGAACATCCTTGCCTCCAAAGGCACCAGCACTGATTT |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EMU094841-50UG | 04061828871018 |
| EMU094841-20UG | 04061828533138 |