Merck
EMU052921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Id3
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTCCGGAACTTGTGATCTCCAAGGACAAGAGGAGCTTTTGCCACTGACCCGGTCGTCCTGGCACCTCCCGAACGCAGGTGCTGGCGCCCGTTCCGCTTGGGACCCTGGGACTCTGGGACTCTGGGACCCTCTCTCCAGCCGGAAGCCTGAGGGCATGGATGAGCTTCGATCTTAACCCAGCCCTCTTCACTTACCCTGAACTCAACGCCTCGAGGCTGGACCTGGAGCCCGAGAGAAGGACTGAACTTGGGTGGCCTGAAGAGCTAGCACACGCTGGTCAGCAGCTGGGCAACGTCACTCTGTCCCCACCCTGACTCAAGTCTAAAAGACTGGCTTTTCCGAGAATGGGGTGTCGAGAGGGTGTGGGGGGATGCGAGTGGCTGCCCTGCGCACTCTGCCAAGGCAGCATAAGAGCTGTTCTTCTGGTTTCCTTGGAGAAAAGCTCTGCTGCCCTGATTA
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jayanta K Das et al.
PloS one, 9(8), e104159-e104159 (2014-08-05)
Microvascular lesions resulting from endothelial cell dysfunction are produced in the brain, lung, kidney, and retina of patients of complex chronic diseases. The environmental and molecular risk factors which may contribute in the development of microvascular damage are unclear. The