Fortfahren mit
EMU049321
MISSION® esiRNA
targeting mouse Abr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCGGATACACAATCGGAATGGAAAGAGTTACCTGTTTCTTCTGTCTTCTGACTATGAGAGGTCGGAGTGGAGAGAAGCGATTCAGAAGCTACAGAAGAAGGATCTCCAGGCCTTTGTCCTGAGCTCTGTGGAGCTCCAGGTGCTCACGGGATCCTGTTTCAAGCTTAGGACTGTGCACAACATTCCTGTCACCAGCAATAAAGATGATGATGAGTCTCCAGGACTGTACGGCTTCCTTCATGTCATCGTCCACTCTGCCAAGGGCTTTAAACAGTCAGCCAATCTTTACTGTACTCTGGAGGTGGATTCCTTTGGCTATTTTGTCAGCAAAGCCAAGACCAGGGTGTTTCGGGACACGACAGAGCCCAAGTGGGATGAGGAGTTTGAGATTGAGCTGGAGGGTTCACAGTCCCTGAGGATCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU000261EMU020831EMU059271
description
targeting mouse Abr
description
targeting mouse Zfp828
description
targeting mouse Mmaa
description
targeting mouse Cdcp1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000017631
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000047710
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037022
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035498
Gene Information
mouse ... ABR(109934), Abr(109934)
Gene Information
mouse ... ZFP828(101994), Zfp828(101994)
Gene Information
mouse ... MMAA(109136), Mmaa(109136)
Gene Information
mouse ... CDCP1(109332), Cdcp1(109332)
esiRNA cDNA target sequence
TCCGGATACACAATCGGAATGGAAAGAGTTACCTGTTTCTTCTGTCTTCTGACTATGAGAGGTCGGAGTGGAGAGAAGCGATTCAGAAGCTACAGAAGAAGGATCTCCAGGCCTTTGTCCTGAGCTCTGTGGAGCTCCAGGTGCTCACGGGATCCTGTTTCAAGCTTAGGACTGTGCACAACATTCCTGTCACCAGCAATAAAGATGATGATGAGTCTCCAGGACTGTACGGCTTCCTTCATGTCATCGTCCACTCTGCCAAGGGCTTTAAACAGTCAGCCAATCTTTACTGTACTCTGGAGGTGGATTCCTTTGGCTATTTTGTCAGCAAAGCCAAGACCAGGGTGTTTCGGGACACGACAGAGCCCAAGTGGGATGAGGAGTTTGAGATTGAGCTGGAGGGTTCACAGTCCCTGAGGATCC
esiRNA cDNA target sequence
TGAGGAGGAGATCGCAAAGTACATGAAGCGTGGGAAAGGGAAATACTACTGCAAAATCTGTTGCTGTCGGGCCATGAAAAAGGGCGCTGTCTTGCACCACTTGGTTAATAAGCACAATGTCCACAGTCCATATAAGTGCACAATTTGTGGAAAAGCGTTTCTTTTGGAGTCTCTTCTTAAAAACCACGTAGCAGCCCACGGGCAGAGTTTACTTAAATGTCCACGCTGTAATTTTGAATCAAATTTCCCAAGAGGCTTTAAGAAACACTTAACTCACTGTCAGAGCCGGCATAATGAAGAGGTGAATAAGAAGCTGATGGAAGCCCTGGAGTCGCCATTGGAGGAGCAGCAGATTTGATCTTCAGACAGTGGCCCTTGCTCTACAGTGTTGCTTGCCAGA
esiRNA cDNA target sequence
GACGAGCAGCAGACTTGTTGCTAAAAGCTTTTAAAAGCAGACACTAATAAATTTATCCTGTGCGATCACTTTGTAGAGTTTCCCTGAGTGCTGAATATCCAAAATATCACCTGTGTGTTTATCTGTTACACCTGTGTAATGCCCCAGCTGGGAACTGCTTGTAACCTTGAAGCTGTGGGTGGTGTGGTCAGACACACAGCATCTAGGAGACCCTGCTGTGTAGGACTGGTTCCACTGTATCCCTTCTTTATGCCCTGACATGCTAGCCTGCTAAGTAGTTTCTTCTCAAGACTCAAAAGTGGAGGAAGCTTGGGAGGAGAAAGAAGACCTTACATTTGAAATGGTTACATCAAGTCTCTGTTCTCTGAATTGCCAGAGAAAATATAAGCCAGAATGACCACATTTCTGAAAACTTATTTGAGGCCAGAACAACACACACCAGG
esiRNA cDNA target sequence
TTGGGGAGGTTCATCTTCAGCCATCCACATCAGAGCTACCCATCCTCAACAGAACCTTCATCTGGGATGTTAGAGCTCATAAGAGCATTGGCTTGGAGCTGCAGTTCGCAACCCCTCGACTGAGGCAGATTGGACCAGGCGAGAGCTGTGCAGACGGGGTGACTCACTCCATCAGTGGCCATATAGATGCCACTGAGGTCAGAATTGGGACCTTCTGCAGTAATGGCACCGTGTCCCGGATCAAGATGCAAGAGGGTGTGAAAATGGCCTTACACCTGCCCTGGTTCCACCGCAGGAACGTCTCAGGCTTCAGTATTGCAAATCGGTCATCTATCAAACGCCTGTGCATCATCGAGTCAGTATTTGAGGGTGAAGGCTCAGCAACTCTGATGTCAGCCAA
NCBI accession no.
NM_198895
NCBI accession no.
NM_181854
NCBI accession no.
NM_133823
NCBI accession no.
NM_133974
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)