Merck
EMU025751
MISSION® esiRNA
targeting mouse Bccip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAATCGTGGACGAGGAAGTGAATATTGAGTTTGAAGCCTATTCCATCTCAGATAACGATTATGGCGGAATTAAGAAATTACTGCAACAGCCTTTTCTAAAAGCCCCCGTGAACACTGNCGAGCTGACGAATCTCCTGATGCAGCAGAACCACATTGGGAGTGTGATTAAGCAAACAGATGTTTCAGAAGACAGTGATGATGAAGTGGATGAAGATGAGATCTTTGGCTTCATAAGCCTTTTAAATTTGACTGAAAGAAAGGGGACTCAGTGTGCTGAACAAATTAAAGAGTTGGTTCTAAGCTTCTGTGAGAAGACCTGTGAGCAGAGCATGGTTGAACAGCTGGACAAGCTTTTGAATGACACCAGCAAGCCTGTGGGCCTTCTGCTAAGTGAAAGATTCATTAACGTCCCTCCACAGATTGCCCTGCCCATGCACCAGCAGCTCCAGAAAGAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EMU037261EMU016831EMU073551
Gene Information
mouse ... BCCIP(66165), Bccip(66165)
Gene Information
mouse ... UFC1(66155), Ufc1(66155)
Gene Information
mouse ... NIP7(66164), Nip7(66164)
Gene Information
mouse ... MSANTD3(66665), 5730528L13Rik(66665)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
AAATCGTGGACGAGGAAGTGAATATTGAGTTTGAAGCCTATTCCATCTCAGATAACGATTATGGCGGAATTAAGAAATTACTGCAACAGCCTTTTCTAAAAGCCCCCGTGAACACTGNCGAGCTGACGAATCTCCTGATGCAGCAGAACCACATTGGGAGTGTGATTAAGCAAACAGATGTTTCAGAAGACAGTGATGATGAAGTGGATGAAGATGAGATCTTTGGCTTCATAAGCCTTTTAAATTTGACTGAAAGAAAGGGGACTCAGTGTGCTGAACAAATTAAAGAGTTGGTTCTAAGCTTCTGTGAGAAGACCTGTGAGCAGAGCATGGTTGAACAGCTGGACAAGCTTTTGAATGACACCAGCAAGCCTGTGGGCCTTCTGCTAAGTGAAAGATTCATTAACGTCCCTCCACAGATTGCCCTGCCCATGCACCAGCAGCTCCAGAAAGAA
esiRNA cDNA target sequence
ATGATTGGTTCCGACTGGAGTCCAACAAGGAAGGGACCCGGTGGTTTGGAAAATGCTGGTACATCCACGATTTCCTCAAATATGAGTTCGACATCGAGTTTGAAATTCCTATCACATATCCCACTACTGCTCCGGAAATTGCAGTCCCTGAGCTGGACGGGAAGACAGCAAAGATGTACAGGGGTGGCAAAATATGTCTGACTGATCATTTCAAACCTTTGTGGGCCAGGAATGTGCCTAAGTTTGGACTAGCTCATCTCATGGCCCTGGGGCTGGGTCCTTGGCTGGCAGTGGAAGTCCCCGATCTGATCCAGAAGGGTGTGATCCAGCACAAAGAAAAATGCAGCCAATGAAGGACTACGCCCCTGAGGCCGGACTGAGGGACCGTGGCTAGGCTCCATTCCTGTTTGCTCCTTTTTCAGGATTCCTTCAAGGGTCACCTCTGGCTGTTACAAAGTAGCTGGAGGGACAAATAAGAAAACCCAACAATAGGGCA
esiRNA cDNA target sequence
GGCAGCAAAGTCTACCCAAGACTGCCGAAAAGTGGACCCCATGGCAATTGTGGTGTTCCACCAAGCAGACATTGGGGAGTACGTACGCCATGAAGAGACACTGACTTAGGACGGTCATTCCAAGAACATTTTGCTGTGTGAGAGGACTTAGCTTTGTTTCCTGTGTGCGGCCATCAGATTAAATCTGGACAACACTGAGATACGCAACTTGGGTTCTTATCAACAGAAATGGCGTGAAAACAGGGTCTCTGGCCCTCTAGAGTCAAAAGCAGGTGGATCACAAGTATAAGGCCAGCTCAGGCTACTTGGAGAGTTCAAGGCTAGCCTGGGCTACATAGTGAGCCTTGTCTCAAAAATCTAAAACAGACAAACCAGAACCTGAGAGTGTTTTGTGTGAGTAAATAGAGTGTTTCTGTTTTGTGTCTGCGTCGT
esiRNA cDNA target sequence
AAGAAAATGCACGAGGAGGAGCACCATCAGCAGATGTCCATCTTACAGCTGCAGCTGATCCAAATGAACGAGGTGCACGTGGCCAAAATCCAGCAGATCGAGCGCGAGTGCGAGATGGCCGAGGAGGAGCACCGGATCAAAATGGAAGTCCTCAATAAAAAGAAGATGTACTGGGAGAGGAAACTGCAGACTTTTACCAAGGAGTGGCCCGTCTCCTCGTTTAACCGGCCCTTTCCCAATTCACCCTAAGACTTGGGGATGGCTCCCTTGTAGTTAATCTCTGTTGGCAAGGCGAGTGTGGGGTGTGGCCTTTTTGGTCACTAGCCCGCAACAGACCTGCGTCTAGGTGGATTAGAGTGGTAGTAGTCACTTATTTAAGGATACATTCAGGTAAAACAGCTGCACCCCGTCTACCCCCGAGGTGGCCAAGAAGCTGTTA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030983
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000062963
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031917
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000039693
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_025392
NCBI accession no.
NP_079664
NCBI accession no.
NM_025391
NCBI accession no.
NM_001145924
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)