Fortfahren mit
EMU024081
MISSION® esiRNA
targeting mouse Trim28
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGATTCCCAGGATGCTAACCAGTGCTGCACTAGCTGTGAAGATAATGCCCCAGCCACTAGCTATTGTGTGGAGTGCTCTGAACCACTTTGTGAGACCTGTGTGGAGGCTCACCAGCGGGTGAAATACACCAAGGACCACACTGTGCGCTCCACAGGACCTGCTAAGACTCGAGATGGAGAGCGAACAGTCTACTGTAATGTGCACAAGCATGAGCCCCTCGTGCTGTTCTGTGAGAGCTGTGACACACTCACCTGCCGCGACTGCCAGCTCAACGCTCACAAGGACCATCAGTACCAGTTTTTGGAAGATGCAGTGAGGAACCAACGTAAACTCTTGGCTTCACTGGTGAAACGTCTTGGGGACAAACATGCCACACTTCAGAAAAACACCAAGGAGGTTCGAAGCTCGATCCGCCAGGTGTCTGATGTGCAGAAGCGAGTGCAGGTTGAT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU067331ABE1859HPA064033
description
targeting mouse Trim28
description
targeting human TRIM28
description
serum, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
mouse ... TRIM28(21849), Trim28(21849)
Gene Information
human ... TRIM28(10155)
Gene Information
mouse ... Trim28(21849)
Gene Information
human ... TRIM28(10155)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
esiRNA cDNA target sequence
TGATTCCCAGGATGCTAACCAGTGCTGCACTAGCTGTGAAGATAATGCCCCAGCCACTAGCTATTGTGTGGAGTGCTCTGAACCACTTTGTGAGACCTGTGTGGAGGCTCACCAGCGGGTGAAATACACCAAGGACCACACTGTGCGCTCCACAGGACCTGCTAAGACTCGAGATGGAGAGCGAACAGTCTACTGTAATGTGCACAAGCATGAGCCCCTCGTGCTGTTCTGTGAGAGCTGTGACACACTCACCTGCCGCGACTGCCAGCTCAACGCTCACAAGGACCATCAGTACCAGTTTTTGGAAGATGCAGTGAGGAACCAACGTAAACTCTTGGCTTCACTGGTGAAACGTCTTGGGGACAAACATGCCACACTTCAGAAAAACACCAAGGAGGTTCGAAGCTCGATCCGCCAGGTGTCTGATGTGCAGAAGCGAGTGCAGGTTGAT
esiRNA cDNA target sequence
CACAAGGACCACCAGTACCAGTTCTTAGAGGATGCAGTGAGGAACCAGCGCAAGCTCCTGGCCTCACTGGTGAAGCGCCTTGGGGACAAACATGCAACATTGCAGAAGAGCACCAAGGAGGTTCGCAGCTCAATCCGCCAGGTGTCTGACGTACAGAAGCGTGTGCAAGTGGATGTCAAGATGGCCATCCTGCAGATCATGAAGGAGCTGAATAAGCGGGGCCGTGTGCTGGTCAATGATGCCCAGAAGGTGACTGAGGGGCAGCAGGAGCGCCTGGAGCGGCAGCACTGGACCATGACCAAGATCCAGAAGCACCAGGAGCACATTCTGCGCTTTGCCTCTTGGGCTCTGGAGAGTGACAACAACACAGCCCTTTTGCTTTCTAAGAAGTTGATCTACTTCCAGCTGCACCG
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000005566
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)