Merck
EMU006481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atp5b
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCCATTTGGATGCTACCACTGTGTTGTCCCGGGCTATTGCTGAGTTGGGCATCTATCCAGCTGTGGATCCACTGGACTCCACCTCTCGAATTATGGATCCCAACATTGTTGGCAATGAGCATTATGACGTCGCCCGAGGAGTGCAGAAAATCCTGCAGGACTACAAATCTCTCCAGGACATCATTGCCATCTTGGGTATGGATGAACTTTCTGAGGAAGATAAATTGACTGTGTCCCGGGCAAGAAAGATACAGCGCTTCTTGTCTCAGCCATTCCAAGTTGCTGAGGTCTTCACGGGTCACATGGGGAAGCTGGTGCCCTTGAAGGAGACCATTAAAGGATTCCAGCAGATTTTAGCAGGTGAATATGACCATCTCCCAGAACAAGCCTTCTACATGGTGGGACCCATT
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Uwe Richter et al.
The Journal of cell biology, 211(2), 373-389 (2015-10-28)
Mitochondrial ribosomes synthesize a subset of hydrophobic proteins required for assembly of the oxidative phosphorylation complexes. This process requires temporal and spatial coordination and regulation, so quality control of mitochondrial protein synthesis is paramount to maintain proteostasis. We show how