Merck
EHU150331
MISSION® esiRNA
targeting human ANKS1A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGATCTGCGAGGGACAGAATCCACGCAAGACGCCTGTGCCAAGATGCGGAAATCTACGGAGCACATGAAGAAGATCCCCACCATCATCCTGTCCATCACATACAAAGGTGTCAAGTTCATCGATGCCTCCAACAAGAACGTCATTGCAGAGCACGAGATCCGGAACATTTCCTGTGCGGCCCAGGACCCGGAGGACCTCTGTACCTTTGCCTACATCACCAAGGACCTGCAGACCAGCCACCACTATTGCCATGTGTTCAGCACCGTGGATGTGAACCTGACCTACGAGATCATCCTGACGCTGGGGCAGGCCTTCGAAGTGGCCTATCAGTTGGCCCTGCAGGCCCAGAAGTCCAGGGCGACGGGCGCCTCTGCAGCTGAGATGATTGAAACAAAATCTTCCAAACCGGTGCCTAAGCCTCGGGTCGGCGTGAGGAAATCCGCACTGGAACCACCTGATATGGACCAAGATGCCCAAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ANKS1A(23294)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU138301EHU145221EHU140331
Ensembl | human accession no.
ENSG00000064999
Ensembl | human accession no.
ENSG00000102858
Ensembl | human accession no.
ENSG00000170540
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101126
Gene Information
human ... ANKS1A(23294), ANKS1A(23294)
Gene Information
human ... MGRN1(23295), MGRN1(23295)
Gene Information
human ... ARL6IP1(23204), ARL6IP1(23204)
Gene Information
human ... ADNP(23394), ADNP(23394)
esiRNA cDNA target sequence
AAGATCTGCGAGGGACAGAATCCACGCAAGACGCCTGTGCCAAGATGCGGAAATCTACGGAGCACATGAAGAAGATCCCCACCATCATCCTGTCCATCACATACAAAGGTGTCAAGTTCATCGATGCCTCCAACAAGAACGTCATTGCAGAGCACGAGATCCGGAACATTTCCTGTGCGGCCCAGGACCCGGAGGACCTCTGTACCTTTGCCTACATCACCAAGGACCTGCAGACCAGCCACCACTATTGCCATGTGTTCAGCACCGTGGATGTGAACCTGACCTACGAGATCATCCTGACGCTGGGGCAGGCCTTCGAAGTGGCCTATCAGTTGGCCCTGCAGGCCCAGAAGTCCAGGGCGACGGGCGCCTCTGCAGCTGAGATGATTGAAACAAAATCTTCCAAACCGGTGCCTAAGCCTCGGGTCGGCGTGAGGAAATCCGCACTGGAACCACCTGATATGGACCAAGATGCCCAAT
esiRNA cDNA target sequence
ACCATCTACTGCCAGGCATCGGAGGAGTTCCTGAACGGCAGGGCAGTATACAGCCCCAAGAGCCCCTCGCTACAGTCCGAGACCGTCCACTACAAGAGAGGGGTGAGCCAGCAGTTCTCCCTGCCCTCCTTCAAGATTGACTTCTCGGAATGGAAGGATGACGAGCTGAACTTTGACCTGGACCGGGGCGTGTTTCCAGTAGTCATCCAGGCTGTGGTGGACGAAGGAGATGTGGTGGAAGTGACTGGCCACGCCCACGTGCTCTTGGCTGCCTTTGAAAAGCACATGGACGGCAGCTTCTCTGTGAAGCCTTTAAAGCAGAAGCAAATTGTGGACCGGGTCAGCTACCTCCTGCAGGAGATCTATGGCATTGAGAACAAGAACAACCAGGAGACCAAGCCCTCGGACGACGAGAACAGCGACAACAGCAA
esiRNA cDNA target sequence
GGGACAACAAGTCCACAACCTGCTTCTCACCTACCTGATAGTGACTTCCTTACTATTGCTTCCTGGACTAAACCAACATGGAATCATTTTGAAGTACATTGGAATGGCCAAGAGGGAGATAAACAAACTTCTCAAACAAAAAGAAAAGAAAAACGAATGATTCATCTGCTTTAATCAGTGTGATTAATGCAGCACCCATTGCCCCGGGAACCGTTTCTGCTGTACTATCTGGATACTAAAATGTTACGGAAGTAGCTCTTTGTTCTCCCTCACTCTGCCCTTAGTTAATAGAAATTCAGACTCGCCAAGTAAGGCTTCGTGCATAGTGTCTTCATGTCGCGTATAGTTGAGCGCGTTCTTAGCAGTTGGCTTCATGGACAACTCATTAGTGTTTTGACTTTTCTTACCCAGCGTTAATTGAATTCTTGCTTTTAGACAACTTCCTTTTTGTAGTGGTGAACCTTGCCCTTTA
esiRNA cDNA target sequence
GTATTCACTGCAAGCGATGCCTTTTCATGCCAAAGTCCTATGAAGCTTTGGTACAGCATGTCATCGAAGACCATGAACGTATAGGCTATCAGGTCACTGCCATGATTGGGCACACAAATGTAGTGGTTCCCCGATCCAAACCCTTGATGCTAATTGCTCCCAAACCTCAAGACAAGAAGAGCATGGGACTCCCACCAAGGATCGGTTCCCTTGCTTCTGGAAATGTCCGGTCTTTACCATCACAGCAGATGGTGAATCGACTCTCAATACCAAAGCCTAACTTAAATTCTACAGGAGTCAACATGATGTCCAGTGTTCATCTGCAGCAGAACAACTATGGAGTCAAATCTGTAGGCCAGGGTTACAGTGTTGGTCAGTCAATGAGACTGGGTCTAGGTGGC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU150331-20UG04061831366303
EHU150331-50UG04061831376166