EHU133081
MISSION® esiRNA
targeting human RRAGD
Größe auswählen
€ 197,00
Verfügbarkeit
Größe auswählen
About This Item
€ 197,00
Verfügbarkeit
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GACCAGGGCCTACAAAGTGAATACTGACATCAACTTCGAGGTGTTTATTCATAAAGTGGATGGTCTGTCAGATGACCACAAAATTGAAACCCAAAGAGATATTCACCAGAGGGCAAACGATGACCTTGCAGATGCTGGATTAGAAAAAATTCACCTCAGCTTTTATCTGACAAGCATATATGATCATTCAATATTTGAAGCTTTTAGCAAAGTTGTTCAGAAACTGATTCCACAACTCCCAACTCTGGAGAATTTGCTGAACATCTTTATCTCAAATTCTGGAATTGAAAAGGCATTTCTATTTGATGTGGTCAGTAAAATTTATATTGCAACTGATAGTACTCCGGTGGATATGCAAACCTATGAGCTCTGCTGTGATATGATAGATGTGGTTATTGACATCTCTTGTATTTATGGTCTCAAAGAAGATGGAGCAGGAACCCCCTATGACAAGGAATCCACAGCCATC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RRAGD(58528) , RRAGD(58528)
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | EHU127601 | EHU084601 | EHU067721 |
---|---|---|---|
MISSION® | MISSION® | MISSION® | MISSION® |
human ... RRAGD(58528), RRAGD(58528) | human ... WIZ(58525), WIZ(58525) | human ... MID1IP1(58526), MID1IP1(58526) | human ... PPP2R5D(5528), PPP2R5D(5528) |
lyophilized powder | lyophilized powder | lyophilized powder | lyophilized powder |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.