EHU126001
MISSION® esiRNA
targeting human OTUD1
Größe auswählen
€ 197,00
Größe auswählen
About This Item
€ 197,00
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACTACATCGCCGACCATCTCGACCACTTCAGCCCCCTGATTGAGGGCGACGTGGGGGAGTTTATCATCGCTGCTGCCCAAGACGGGGCATGGGCCGGGTACCCGGAGTTGCTGGCCATGGGGCAGATGCTGAATGTGAATATCCATTTAACTACTGGAGGGAGGCTGGAGAGTCCCACGGTGTCTACCATGATTCATTATTTGGGCCCAGAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... OTUD1(220213) , OTUD1(220213)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?