EHU120561
MISSION® esiRNA
targeting human LRRC14B
Größe auswählen
€ 197,00
Größe auswählen
About This Item
€ 197,00
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGGACCTCAGTGGACACAACCTGGTCAGCCTGTACCCCTCGACCTTCTTCAGGCTGCTCAGCCAGGCTTCCCGGACGCTGAGGATCCTGACACTGGAGGAGTGTGGCATCGTAGACAGCCACGTTGGCATGCTGATCCTGGGCCTGAGCCCCTGCCACCGGCTGCGCCAGCTCAAGTTCCTCGGGAACCCGCTGTCGGCCCGCGCCCTCCGGCGCCTCTTCACCGCACTCTGTGAGCTCCCCGAGCTGCGCTGCATTGAGTTCCCGGTGCCCAAGGACTGCTACCCCGAGGGTGCCGCCTACCCACAGGACGAGCTGGCCATGTCCAAGTTCAACCAGCAGAAATACGACGAGATCGCCGAGGAGCTGCGTGCCGTGCTGCTGCGGGCTGACCGAGAGGACATCCAAGTCTCCACACCTCTCTTTGGAAGTTTTGACCCAGACATTCAAGAAACAAGCAATGAGCTTGGTGCTTTCTTGCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... LRRC14B(389257)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)