Fortfahren mit
EHU119201
MISSION® esiRNA
targeting human TRIB2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCCGAAGACTGCACAAACTACCGCGGGCTCCTCCGCCCCGTCTGCGATTCGGAAGCCGGCCTGGGGGTCGCGTCGGGAGCCCTGGCGCTGCAGCTCCGCACCTTAGCAGCCCGGGTACTCATCCAGATCCACGCCGGGGACACACACACAGAGTAACTAAAAGTGCGGCGATTCTGCACATCGCCGACTGCTTTGGGGTAACAAAAAGACCCGAGTTGCCTGCCGACCGAGGACCCCCGGGAGCCGGGCTCGGAGCAGACGAGGTATCCGGCGGCGCCCATTTGGGGGCTTCTAACTCTTTCTCCACGCAGCCCCTCTTCTGTCCCCTCCCCTCTCGCTCCCTTTTAAAATCAGTGGCACCGAGGCGCCTGCAGCCGCACTCGCCAGCGACTCATCTCTCCAGCGGGTTTTTTTTTGTTTGTCGTGTGCGAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TRIB2(28951)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU073041EHU027171EHU005921
description
targeting human TRIB2
description
targeting human TRIM2
description
targeting human LAMTOR2
description
targeting human TRUB2
Ensembl | human accession no.
ENSG00000071575
Ensembl | human accession no.
ENSG00000109654
Ensembl | human accession no.
ENSG00000116586
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167112
esiRNA cDNA target sequence
CCCGAAGACTGCACAAACTACCGCGGGCTCCTCCGCCCCGTCTGCGATTCGGAAGCCGGCCTGGGGGTCGCGTCGGGAGCCCTGGCGCTGCAGCTCCGCACCTTAGCAGCCCGGGTACTCATCCAGATCCACGCCGGGGACACACACACAGAGTAACTAAAAGTGCGGCGATTCTGCACATCGCCGACTGCTTTGGGGTAACAAAAAGACCCGAGTTGCCTGCCGACCGAGGACCCCCGGGAGCCGGGCTCGGAGCAGACGAGGTATCCGGCGGCGCCCATTTGGGGGCTTCTAACTCTTTCTCCACGCAGCCCCTCTTCTGTCCCCTCCCCTCTCGCTCCCTTTTAAAATCAGTGGCACCGAGGCGCCTGCAGCCGCACTCGCCAGCGACTCATCTCTCCAGCGGGTTTTTTTTTGTTTGTCGTGTGCGAT
esiRNA cDNA target sequence
GAGTTTCTGTGGACCGCAATGGGCACATTATTGTTGTGGACAACAAGGCGTGCTGCGTGTTTATCTTCCAGCCAAACGGGAAAATAGTCACCAGGTTTGGTAGCCGAGGAAATGGGGACAGGCAGTTTGCAGGTCCCCATTTTGCAGCTGTAAATAGCAATAATGAGATTATTATTACAGATTTCCATAATCATTCTGTCAAGGTGTTTAATCAGGAAGGAGAATTCATGTTGAAGTTTGGCTCAAATGGAGAAGGAAATGGGCAGTTTAATGCTCCAACAGGTGTAGCAGTGGATTCAAATGGAAACATCATTGTGGCCGACTGGGGAAACAGCAGGATCCAGGTTTTTGATGGGAGTGGATCATTTTTGTCCTACATTAACACATCTGCTGACCCACTCTATGGCCCCCAAGGCCTGGCCCTAACTTCAGATGGTCATGTTGTGGTTGC
esiRNA cDNA target sequence
AAAAGCCCAGGGTTAGGAACCGTAGGCATGCTGCGCCCCAAGGCTTTGACCCAGGTGCTAAGCCAAGCCAACACTGGAGGCGTCCAGAGCACCCTGCTGCTGAATAACGAGGGATCACTGCTGGCCTACTCTGGTTACGGGGACACTGACGCCCGGGTCACCGCTGCCATAGCCAGTAACATCTGGGCCGCCTACGACCGGAACGGGAACCAAGCGTTTAATGAAGACAATCTCAAATTCATCCTCATGGACTGCATGGAGGGCCGTGTAGCCATCACCCGAGTGGCCAACCTTCTGCTGTGTATGTATGCCAAGGAGACCGTGGGCTTTGGAATGCTCAAGGCCAAGGCCCAGGCTTTGGTGCAGTACCTGGAGGAGCCCCTCACCCAAGTGGCGGCATCTTAACGGCATTGGTGGA
esiRNA cDNA target sequence
AGAAGGAGCTGACCCTCACAGCCACCAGCGTACCCTCTTTCATCAACCATCCACTGGTATGTGGACCAGCATTCGCCCATCTCAAGGTTGGCGTGGGACATCGGTTGGATGCCCAGGCTTCTGGAGTACTTGTGCTCGGCGTGGGACATGGATGCAGGCTCCTCACCGATATGTACAATGCTCATCTTACCAAGGATTACACAGTGCGTGGCCTCCTGGGCAAAGCTACAGATGACTTCCGTGAGGACGGGAGGCTGGTAGAGAAGACAACCTATGACCACGTGACCAGAGAGAAGCTGGACCGCATTCTGGCCGTTATCCAAGGCTCCCATCAGAAGGCCCTGGTGATGTACTCCAACCTCGACCTGAAGACCCAGGAGGCCTATGAGATGGCCGTGAGAGGCCTGATCCGGCCCATGAACAAGTCCCCGATGCTGATAACTGGCATCCGATGCCTCTACTTTGCACCTCCGGAATTCCTCTTAGAGGTGCAGTGCATGCATGAGACGCAGAAAGAGCTGCGGAAGTTGGTTCATGAAATCGGC
Gene Information
human ... TRIB2(28951)
Gene Information
human ... TRIM2(23321)
Gene Information
human ... LAMTOR2(28956), ROBLD3(28956)
Gene Information
human ... TRUB2(26995)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)