Merck
EHU098011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SH3YL1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAAATGGTCTGCACCCTCAGCCATTGGGATAGCTGGCCTTGGTGGAGGATTTGAAATAGGAATTGAGGTATCAGACTTGGTGATAATTCTGAATTATGACCGTGCTGTAGAAGCTTTTGCAAAAGGCGGAAATCTGACCCTCGGAGGGAACTTGACTGTGGCGGTTGGGCCCTTGGGAAGGAACTTGGAAGGAAACGTGGCCCTGAGAAGCTCCGCTGCCGTCTTCACGTACTGCAAGTCAAGGGGACTCTTTGCAGGCGTGTCTT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Junya Hasegawa et al.
Journal of cell science, 132(19) (2019-09-08)
Ubiquitinated membrane proteins such as epidermal growth factor receptor (EGFR) are delivered to early endosomes and then sorted to lysosomes via multivesicular bodies (MVBs) for degradation. The regulatory mechanism underlying formation of intralumenal vesicles en route to generation of MVBs