EHU063661
MISSION® esiRNA
targeting human METTL3
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAGCCAGCCAAGAAATCAAGGAAACATGCTGCCTCAGATGTTGATCTGGAGATAGAGAGCCTTCTGAACCAACAGTCCACTAAGGAACAACAGAGCAAGAAGGTCAGTCAGGAGATCCTAGAGCTATTAAATACTACAACAGCCAAGGAACAATCCATTGTTGAAAAATTTCGCTCTCGAGGTCGGGCCCAAGTGCAAGAATTCTGTGACTATGGAACCAAGGAGGAGTGCATGAAAGCCAGTGATGCTGATCGACCCTGTCGCAAGCTGCACTTCAGACGAATTATCAATAAACACACTGATGAGTCTTTAGGTGACTGCTCTTTCCTTAATACATGTTTCCACATGGATACCTGCAAGTATGTTCACTATGAAATTGATGCTTGCATGGATTCTGAGGCCCCTGGCAGCAAAGACCACACGCCAAGCCAGGAGCTTGCTCTTACACAGAGTGTCGGAGGTGATTCCAGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... METTL3(56339) , METTL3(56339)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable